Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle


006202-5G 006202-1G
FLUO006202-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006202-5G FLUO006202-1G
Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle
Isothiocyanate de 2-fluorobenzyle


Formule: C₈H₆FNS
MW: 167,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046817
Numéro CAS: 64382-80-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité