Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle

Synonyms: 4-Fluorobenzylisothiocyanate, 1-Fluoro-4-(isothiocyanatomethyl)benzene

006204-5G 006204-25G
FLUO006204-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006204-5G FLUO006204-25G
Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle
Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle


Formule: C₈H₆FNS
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0,4 mmHg)
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041115
Numéro CAS: 2740-88-7
EINECS: 220-368-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité