1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Synonyms: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium trifluoromethanesulphonate
006226-5G
FLUO006226-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006226-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Formule: C₆H₃Cl₂F₄NO₃S
MW: 316,575 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191438
Numéro CAS: 130433-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité