Alcool 3-fluoro-α-méthylbenzylique
006338-5G
FLUO006338-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006338-5G
Alcool 3-fluoro-α-méthylbenzylique
Alcool 3-fluoro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014402
Numéro CAS: 402-63-1
EINECS: 206-950-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité