Acide 3-(4-fluorophényl)propionique
006340-5G
FLUO006340-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006340-5G
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060327
Numéro CAS: 459-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité