Tétrafluorure d'hafnium
006500-25G
FLUO006500-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006500-25G
Tétrafluorure d'hafnium
Tétrafluorure d'hafnium
Formule: F₄Hf
MW: 254,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016127
Numéro CAS: 13709-52-9
EINECS: 237-258-0
ONU: 3290
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité