Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté


006876-250G
FLUO006876-250GEA 0 EUR InStock
FLUO006876-250G
Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté
Bis(tétrafluoroborate) de nickel hexahydraté


Formule: B₂F₈Ni·6H₂O
MW: 340,394 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150259
Numéro CAS: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité