Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Synonyms: 1,2-Di(trifluoromethyl)hexafluorocyclobutane, Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane, 1,2-Dimethylperfluorocyclobutane
007031-25G
FLUO007031-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007031-25G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Formule: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013737
Numéro CAS: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité