Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluoroarsénate d'argent

Danger
Synonyms: Silver hexafluoroarsenate(V)

007269-5G 007269.25G
FLUO007269-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007269-5G FLUO007269.25G
Hexafluoroarsénate d'argent
Hexafluoroarsénate d'argent


Formule: AgAsF₆
MW: 296,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014142
Numéro CAS: 12005-82-2
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité