4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
007338-1G
FLUO007338-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007338-1G
4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
4-(1,1,2,2-Tétrafluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Numéro MDL: MFCD00042377
Numéro CAS: 713-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité