Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
007569-1G
FLUO007569-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007569-1G
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042412
Numéro CAS: 64285-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité