2'-(Trifluorométhyl)acétanilide
Synonyms: N-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 2-Acetamidobenzotrifluoride
007577-25G
FLUO007577-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007577-25G
2'-(Trifluorométhyl)acétanilide
2'-(Trifluorométhyl)acétanilide
Formule: C₉H₈F₃NO
Numéro MDL: MFCD00013555
Numéro CAS: 344-62-7
EINECS: 206-453-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité