2'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
007658-5G
FLUO007658-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007658-5G
2'-(Trifluorométhyl)propiophénone
2'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013557
Numéro CAS: 16185-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité