3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Synonyms: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
007859-1G
FLUO007859-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007859-1G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236230
Numéro CAS: 244022-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité