4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
008006-1G
FLUO008006-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008006-1G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃OS
MW: 208,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236342
Numéro CAS: 56456-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité