α,α-Difluoroanisole
Synonyms: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
008159-100G
FLUO008159-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008159-100G
α,α-Difluoroanisole
α,α-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068184
Numéro CAS: 458-92-4
EINECS: 207-283-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité