3,4-Difluoro-o-phénylènediamine ≥98%
Synonyms: 3,4-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-Difluorobenzene-1,2-diamine, 3,4-Difluoro-o-phenylenediamine
CFF998.1 CFF998.5 CFF998.25 008166-1G
CHMPCFF998.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF998.1 CHMPCFF998.5 CHMPCFF998.25 FLUO008166-1G
3,4-Difluoro-o-phénylènediamine ≥98%
3,4-Difluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153128
Numéro CAS: 153505-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité