N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Synonyms: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
008219-5G
FLUO008219-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008219-5G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205,5892 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077473
Numéro CAS: 96980-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité