2-(2,4-Difluorophénoxy)-3-nitropyridine
008287-1G
FLUO008287-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008287-1G
2-(2,4-Difluorophénoxy)-3-nitropyridine
2-(2,4-Difluorophénoxy)-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₆F₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00067800
Numéro CAS: 175135-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité