2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
008350-1G
FLUO008350-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008350-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNOS
Numéro MDL: MFCD00068069
Numéro CAS: 148901-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité