(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)acetonitrile
008435-1G
FLUO008435-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008435-1G
(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)acetonitrile
(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD00173822
Numéro CAS: 175276-81-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité