Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-L-phenylalanine

Synonyms: H-Phe(2-F)-OH

008571-100MG
FLUO008571-100MGEA 0 EUR InStock
FLUO008571-100MG
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066448
Numéro CAS: 19883-78-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité