4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
008587-100MG
FLUO008587-100MGEA 0 EUR InStock
FLUO008587-100MG
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010196
Numéro CAS: 29270-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité