1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Synonyms: Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)
008603-5G
FLUO008603-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008603-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Formule: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MW: 432,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191479
Numéro CAS: 1644-11-7
EINECS: 216-703-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité