Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
008617-5G
FLUO008617-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008617-5G
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Formule: C₁₆H₃₈F₃N
Numéro MDL: MFCD00145365
Numéro CAS: 99337-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité