Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol

Synonyms: Tris(4-fluorophenyl)methanol

008638-1G
FLUO008638-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008638-1G
4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol
4,4',4''-Trifluorotrityl alcohol


Formule: C₁₉H₁₃F₃O
MW: 314,301 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191587
Numéro CAS: 379-57-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité