Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrafluoroborate de trityle

Synonyms: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate

008640-10G
FLUO008640-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008640-10G
Tétrafluoroborate de trityle
Tétrafluoroborate de trityle


Formule: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330,13 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Numéro MDL: MFCD00013120
Numéro CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité