1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène
Synonyms: 2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
008670-5G
FLUO008670-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008670-5G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142891
Numéro CAS: 202925-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité