Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(perfluorobutyl)amine

Synonyms: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine

008740-5G 008740.10X5G 008740.5X5G
FLUO008740-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008740-5G FLUO008740.10X5G FLUO008740.5X5G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine


Formule: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,883 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité