1-Fluoro-3-ethynylbenzène
Synonyms: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
008807-1G
FLUO008807-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008807-1G
1-Fluoro-3-ethynylbenzène
1-Fluoro-3-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093798
Numéro CAS: 2561-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité