1-Fluoro-4-ethynylbenzène
Synonyms: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
008808-1G
FLUO008808-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008808-1G
1-Fluoro-4-ethynylbenzène
1-Fluoro-4-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'éclair: <61 °C
Numéro MDL: MFCD00168823
Numéro CAS: 766-98-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité