Alcool 4-bromobenzylique
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
008822-10G
FLUO008822-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008822-10G
Alcool 4-bromobenzylique
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité