Alcool 4-tert-butylbenzylique
Attention
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
008827-5G
FLUO008827-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008827-5G
Alcool 4-tert-butylbenzylique
Alcool 4-tert-butylbenzylique
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004662
Numéro CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité