Alcool piperonylique
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
008829-100G
FLUO008829-100GEA 0 EUR InStock
FLUO008829-100G
Alcool piperonylique
Alcool piperonylique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Numéro MDL: MFCD00005836
Numéro CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité