Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique
Synonyms: 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
008831-10G
FLUO008831-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008831-10G
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.1427 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité