2,6-Diméthoxyphénol
Attention
008832-25G
FLUO008832-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008832-25G
2,6-Diméthoxyphénol
2,6-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064434
Numéro CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité