Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 3-(diéthylamino)propyle

Synonyms: 3-Diethylamino-1-propyl isothiocyanate, 3-(Diethylamino)propylisothiocyanate

008864-1G 008864-25G 008864-5G
FLUO008864-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008864-1G FLUO008864-25G FLUO008864-5G
Isothiocyanate de 3-(diéthylamino)propyle
Isothiocyanate de 3-(diéthylamino)propyle


Formule: C₈H₁₆N₂S
MW: 172,29 g/mol
Point d'ébullition: 88…92 °C (0.1 mmHg)
Densité: 0,9535 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041133
Numéro CAS: 2626-52-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité