3,4,5-Triméthoxybenzylamine
008882-1G
FLUO008882-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008882-1G
3,4,5-Triméthoxybenzylamine
3,4,5-Triméthoxybenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197,23 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,155 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00017150
Numéro CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité