4-Méthoxyphénéthylamine
008885-5G
FLUO008885-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008885-5G
4-Méthoxyphénéthylamine
4-Méthoxyphénéthylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008192
Numéro CAS: 55-81-2
EINECS: 200-245-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité