3-Phénylpropylamine
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
008890-10G
FLUO008890-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008890-10G
3-Phénylpropylamine
3-Phénylpropylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Densité: 0.951 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008224
Numéro CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité