(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
009039-1G
FLUO009039-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009039-1G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formule: C₁₀F₁₁IO₄
MW: 519,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191612
Numéro CAS: 14353-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité