5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Synonyms: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
009121-500MG
FLUO009121-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO009121-500MG
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité