Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diéthynylbenzène

Synonyms: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene

009135-5G
FLUO009135-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009135-5G
1,4-Diéthynylbenzène
1,4-Diéthynylbenzène


Formule: C₁₀H₆
MW: 126,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078375
Numéro CAS: 935-14-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité