Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
009179-5G
FLUO009179-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009179-5G
Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁F₆N₂P
MW: 256,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216703
Numéro CAS: 155371-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité