1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène
Synonyms: α,α-Dichloro-2-fluortoluene
009190-10G
FLUO009190-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009190-10G
1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène
1-(Dichlorométhyl)-2-fluorobenzène
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,02 g/mol
Point d'ébullition: 71.6 °C (13 mmHg)
Densité: 1.3094 g/cm³ (18.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00043797
Numéro CAS: 320-65-0
EINECS: 206-279-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité