Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Heptadiyne


009258-50G
FLUO009258-50GEA 0 EUR InStock
FLUO009258-50G
1,6-Heptadiyne
1,6-Heptadiyne


Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.8164 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014925
Numéro CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité