Acide 2-hydroxynicotinique
Synonyms: 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic acid, 2-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
009264-100G
FLUO009264-100GEA 0 EUR InStock
FLUO009264-100G
Acide 2-hydroxynicotinique
Acide 2-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010100
Numéro CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité