1H,1H-Hentriacontafluorohexadécane-1-ol
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-Hentriacontafluoro-1-hexadecanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexadecanol
009325-10G
FLUO009325-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009325-10G
1H,1H-Hentriacontafluorohexadécane-1-ol
1H,1H-Hentriacontafluorohexadécane-1-ol
Formule: C₁₆H₃F₃₁O
Numéro MDL: MFCD00236626
Numéro CAS: 216144-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité