Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III)
Synonyms: Ytterbium (III) triflate
009409-5G
FLUO009409-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009409-5G
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III)
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb
MW: 620,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200261
Numéro CAS: 54761-04-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité