Isothiocyanate de 2,4,5-trifluorophényle
009601-1G
FLUO009601-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009601-1G
Isothiocyanate de 2,4,5-trifluorophényle
Isothiocyanate de 2,4,5-trifluorophényle
Formule: C₇H₂F₃NS
MW: 189,16 g/mol
Numéro CAS: 932710-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité